2-(4-Methoxy-3,5-dimethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307745-1G
APOSOR307745-1GEA
433
EUR
APOSOR307745-1G
2-(4-Methoxy-3,5-dimethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(4-Methoxy-3,5-dimethyl-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₅H₂₃NO·ClH Molecular Weight: 269.81 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669739 CAS-Nummer: 1172932-95-4 |