2-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307746-1G
APOSOR307746-1GEA
433
EUR
APOSOR307746-1G
2-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
2-(3,4-Dimethoxy-benzyl)-piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₄H₂₁NO₂·ClH Molecular Weight: 271,783 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669740 CAS-Nummer: 109247-03-2 |