1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307749-1G
OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA
0
EUR
APOSOR307749-1G
APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08442257 CAS-Nummer: 862821-16-7 |