1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307752-1G
APOSOR307752-1GEA
267
EUR
APOSOR307752-1G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Formel:
C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight: 203,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01314306 CAS-Nummer: 20802-15-7 |