(1-(3-Chlorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307755-1G
APOSOR307755-1GEA
401
EUR
APOSOR307755-1G
(1-(3-Chlorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(3-Chlorophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₂ClN·ClH Molecular Weight: 218,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09864779 CAS-Nummer: 1209173-54-5 |