(1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307756-1G
APOSOR307756-1GEA
401
EUR
APOSOR307756-1G
(1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂·ClH Molecular Weight: 243,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13619676 CAS-Nummer: 1208550-10-0 |