(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR307767-1G
APOSOR307767-1GEA 105 EUR
APOSOR307767-1G
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
(R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 178 °C
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093085
CAS-Nummer: 22415-59-4
EINECS: 202-625-6