4-((Diethylamino)methyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307769-1G
APOSOR307769-1GEA
433
EUR
APOSOR307769-1G
4-((Diethylamino)methyl)aniline hydrochloride
4-((Diethylamino)methyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₈N₂·ClH Molecular Weight: 214,735 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870782 CAS-Nummer: 1204811-84-6 |