4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307770-1G
APOSOR307770-1GEA
433
EUR
APOSOR307770-1G
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₈N₂·ClH Molecular Weight: 226,746 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870783 CAS-Nummer: 1135228-86-2 |