3-(4-aminobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307773-1G
APOSOR307773-1GEA
484
EUR
APOSOR307773-1G
3-(4-aminobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
3-(4-aminobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester hydrochloride
Formel:
C₁₆H₂₅N₃O₂·ClH Molecular Weight: 327,85 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18375307 CAS-Nummer: 1266226-12-3 |