4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307774-1G
APOSOR307774-1GEA
467
EUR
APOSOR307774-1G
4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-amino-benzylamino)-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₇N₃O₂ Molecular Weight: 305,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12674812 CAS-Nummer: 1189106-71-5 |