3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307777-1G
APOSOR307777-1GEA 499 EUR
APOSOR307777-1G
3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[(4-Amino-benzylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₈H₂₉N₃O₂
Molecular Weight: 319,442 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12674815
CAS-Nummer: 1189107-00-3