4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR307779-1G
APOSOR307779-1GEA 0 EUR
APOSOR307779-1G
4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
4-[2-(4-Methyl-piperazin-1-yl)-ethyl]-phenylamine
Formel: C₁₃H₂₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09884759
CAS-Nummer: 262368-48-9