4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307780-1G
APOSOR307780-1GEA 393 EUR
APOSOR307780-1G
4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-(4-Aminophenethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₇N₃O₂
Molecular Weight: 305,415 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11590790
CAS-Nummer: 329004-08-2