4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307784-1G
APOSOR307784-1GEA 451 EUR
APOSOR307784-1G
4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₇N₃O₂
Molecular Weight: 305,415 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026438
CAS-Nummer: 1159976-33-6