3-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307786-1G
APOSOR307786-1GEA
491
EUR
APOSOR307786-1G
3-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₇H₂₇N₃O₂ Molecular Weight: 305,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026440 CAS-Nummer: 1159976-35-8 |