2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307787-1G
APOSOR307787-1GEA 516 EUR
APOSOR307787-1G
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
2-[(4-Amino-phenylamino)-methyl]- piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₇H₂₇N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12026441
CAS-Nummer: 1159976-36-9