3-(4-Nitrobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR307790-1G
APOSOR307790-1GEA
285
EUR
APOSOR307790-1G
3-(4-Nitrobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
3-(4-Nitrobenzylamino)pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₆H₂₃N₃O₄ Molecular Weight: 321,372 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12963738 CAS-Nummer: 1204811-26-6 |