tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307791-1G
APOSOR307791-1GEA
325
EUR
APOSOR307791-1G
tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-amino-2-chlorophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₅H₂₂ClN₃O₂ Molecular Weight: 311,807 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519255 CAS-Nummer: 193902-81-7 |