tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR307792-1G
APOSOR307792-1GEA
317
EUR
APOSOR307792-1G
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-amino-2-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₆H₂₅N₃O₂ Molecular Weight: 291,389 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11519254 CAS-Nummer: 361345-37-1 |