3-Pyrrolidin-1-ylmethylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)aniline
OR307796-1G
APOSOR307796-1GEA
127
EUR
APOSOR307796-1G
3-Pyrrolidin-1-ylmethylphenylamine
3-Pyrrolidin-1-ylmethylphenylamine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂ Molecular Weight: 176,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114504 CAS-Nummer: 183365-31-3 |