5,7-Dihydroxy-2,2-dimethylchroman-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307797-1G
APOSOR307797-1GEA
231
EUR
APOSOR307797-1G
5,7-Dihydroxy-2,2-dimethylchroman-4-one 95%
5,7-Dihydroxy-2,2-dimethylchroman-4-one
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ Molecular Weight: 208,211 g/mol Schmelzpunkt: 187…193 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02066217 CAS-Nummer: 883-09-0 |