10-Bromo-2,2,6,6-tetramethyl-2H-1,5,7-trioxa-phenanthren-8-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR307799-1G
APOSOR307799-1GEA
665
EUR
APOSOR307799-1G
10-Bromo-2,2,6,6-tetramethyl-2H-1,5,7-trioxa-phenanthren-8-one
10-Bromo-2,2,6,6-tetramethyl-2H-1,5,7-trioxa-phenanthren-8-one
Formel:
C₁₅H₁₅BrO₄ Molecular Weight: 339,181 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06409234 CAS-Nummer: 531501-42-5 |