[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307804-1G
APOSOR307804-1GEA
451
EUR
APOSOR307804-1G
[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
[2-[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethoxy]-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formel:
C₂₁H₂₅NO₅ Molecular Weight: 371,427 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669697 CAS-Nummer: 560088-66-6 |