4-Hydroxy-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methylquinolin-4-ol
OR307813-5G
APOSOR307813-5GEA
236
EUR
APOSOR307813-5G
4-Hydroxy-6-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,185 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272343 CAS-Nummer: 23432-40-8 |