4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307815-5G
APOSOR307815-5GEA 243 EUR
APOSOR307815-5G
4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
4,6-Dichloro-2-trichloromethyl-quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₅N
Molecular Weight: 315,41 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272424
CAS-Nummer: 93600-20-5