7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307817-1G
APOSOR307817-1GEA
375
EUR
APOSOR307817-1G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄BrClN₂ Molecular Weight: 267,509 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437552 CAS-Nummer: 892874-32-7 |