4-Chloro-6,8-dibromo-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307820-1G
APOSOR307820-1GEA 375 EUR
APOSOR307820-1G
4-Chloro-6,8-dibromo-2-methylquinoline
4-Chloro-6,8-dibromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₆Br₂ClN
Molecular Weight: 335,422 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272436
CAS-Nummer: 203626-29-3