6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307829-1G
OR307829-250MG
APOSOR307829-1GEA
261
EUR
APOSOR307829-1G
APOSOR307829-250MG
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272439 CAS-Nummer: 203626-38-4 |