7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
OR307830-5G
APOSOR307830-5GEA
134
EUR
APOSOR307830-5G
7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
7-Chlor-8-methylchinolin-4-ol
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272440 CAS-Nummer: 203626-39-5 |