7-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307836-1G
APOSOR307836-1GEA 0 EUR
APOSOR307836-1G
7-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437567
CAS-Nummer: 892874-49-6