8-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307848-1G
APOSOR307848-1GEA
0
EUR
APOSOR307848-1G
8-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid
8-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08437582 CAS-Nummer: 71082-55-8 |