2-Methyl-4,7,8-trichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,7,8-Trichloro-2-methylquinoline
OR307850-1G
APOSOR307850-1GEA
270
EUR
APOSOR307850-1G
2-Methyl-4,7,8-trichlorchinolin
2-Methyl-4,7,8-trichloroquinoline
Formel:
C₁₀H₆Cl₃N Molecular Weight: 246.520 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272309 CAS-Nummer: 108097-02-5 |