2,3-Quinoline dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307851-1G
APOSOR307851-1GEA
0
EUR
APOSOR307851-1G
2,3-Quinoline dicarboxylic acid
2,3-Quinoline dicarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₇NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071756 CAS-Nummer: 643-38-9 |