2,6,7-Trimethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307852-1G
APOSOR307852-1GEA 359 EUR
APOSOR307852-1G
2,6,7-Trimethylchinolin
2,6,7-Trimethylquinoline
Formel: C₁₂H₁₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 72681-37-9