7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307855-1G
APOSOR307855-1GEA
293
EUR
APOSOR307855-1G
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
7-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Molecular Weight: 193.63 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272320 CAS-Nummer: 15644-88-9 |