6-Brom-4-chlor-2-ethylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307872-1G
APOSOR307872-1GEA 549 EUR
APOSOR307872-1G
6-Brom-4-chlor-2-ethylchinolin
6-Bromo-4-chloro-2-ethylquinoline
Formel: C₁₁H₉BrClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09260433
CAS-Nummer: 930570-40-4