6-Bromo-4-chloro-2-isopropylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307873-1G
APOSOR307873-1GEA
517
EUR
APOSOR307873-1G
6-Bromo-4-chloro-2-isopropylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-isopropylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₁BrClN·ClH Molecular Weight: 321,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09475440 CAS-Nummer: 1170370-51-0 |