6-Brom-4-chlor-2-phenylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307875-1G
APOSOR307875-1GEA
383
EUR
APOSOR307875-1G
6-Brom-4-chlor-2-phenylchinolin
6-Bromo-4-chloro-2-phenylquinoline
Formel:
C₁₅H₉BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684146 CAS-Nummer: 860195-69-3 |