2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307880-1G
APOSOR307880-1GEA
375
EUR
APOSOR307880-1G
2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 237,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787536 CAS-Nummer: 948291-30-3 |