2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR307881-1G
APOSOR307881-1GEA
383
EUR
APOSOR307881-1G
2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,5-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₇Cl₂NO Molecular Weight: 240,085 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787537 CAS-Nummer: 948291-36-9 |