2,6-Dichlor-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR307884-1G
APOSOR307884-1GEA
255
EUR
APOSOR307884-1G
2,6-Dichlor-3-methylchinolin
2,6-Dichloro-3-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
132118-32-2 |