2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307885-1G
APOSOR307885-1GEA
375
EUR
APOSOR307885-1G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₆Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787542 CAS-Nummer: 948291-60-9 |