2-Amino-6-bromo-3-phenylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307892-1G
APOSOR307892-1GEA
598
EUR
APOSOR307892-1G
2-Amino-6-bromo-3-phenylquinoline hydrochloride
2-Amino-6-bromo-3-phenylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₁BrN₂·ClH Molecular Weight: 335,626 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703381 CAS-Nummer: 1170960-09-4 |