2-Amino-6-chloro-8-methyl-3-phenylquinoline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR307893-1G
APOSOR307893-1GEA
359
EUR
APOSOR307893-1G
2-Amino-6-chloro-8-methyl-3-phenylquinoline hydrochloride
2-Amino-6-chloro-8-methyl-3-phenylquinoline hydrochloride
Formel:
C₁₆H₁₃ClN₂·ClH Molecular Weight: 305,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10703388 CAS-Nummer: 1171355-84-2 |