2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-ethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307895-1G
APOSOR307895-1GEA
335
EUR
APOSOR307895-1G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-ethoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-6-ethoxyquinoline
Formel:
C₁₃H₁₃Cl₂NO Molecular Weight: 270,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787619 CAS-Nummer: 948294-49-3 |