3-(2-Chloroethyl)-2,7-dichloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307897-1G
APOSOR307897-1GEA
359
EUR
APOSOR307897-1G
3-(2-Chloroethyl)-2,7-dichloroquinoline
3-(2-Chloroethyl)-2,7-dichloroquinoline
Formel:
C₁₁H₈Cl₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787623 CAS-Nummer: 948294-54-0 |