2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307911-1G
OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA
0
EUR
APOSOR307911-1G
APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08899072 CAS-Nummer: 917747-10-5 |