2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307917-1G
APOSOR307917-1GEA
359
EUR
APOSOR307917-1G
2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
2,6-Dichloroquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 223,058 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09787669 CAS-Nummer: 948291-61-0 |