2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR307921-1G
APOSOR307921-1GEA
557
EUR
APOSOR307921-1G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formel:
C₁₂H₉ClN₂ Molecular Weight: 216.666 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03047545 CAS-Nummer: 498548-90-6 |